Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers made from Heavy-Duty BHD, for sterilization processes
Marke:  Keystone Cleanroom Products MFNWB07
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17768427
  • 2305.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbare BHD Mini-Muffe bieten eine praktische Möglichkeit zum Abdecken von Kolben, Bechern, Behältern, Medienflaschen, Ventilen, Rohre und Schläuche
  • Verschlüsse können verwendet werden, um zu verhindern, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen irgendeiner Größe eindringen
  • Kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
  • Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
  • Verwendet einen latexfreien, elastischen Gummiverschluss, um eine positive Versiegelung an allen Öffnungen zu erzeugen
  • Verarbeitet und verpackt in ISO 6- und 8 Reinraumproduktionsbereichen
  • Autoklavierbar bis 135 °C
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar bis 135 °C
Blau
Zellulose
1.000/Packung
2,5 bis 4 in.
Konformitätsbescheinigung (COC)
Dampfsterilisierung
Heißversiegelt, leicht aufzureißender Poly-Beutel
7 in.