Learn More
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
The ASTM Specific Gravity hydrometer is manufactured to the specifications of the American Society for Testing and Materials.
39.35 CHF - 42.80 CHF
Spezifikation
Typ Specific Gravity Hydrometer
Material Glas
Temperature of Standardization 15.5°C (60°F)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke ASTM-Nummer Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke ASTM-Nummer Preis Menge & Verfügbarkeit  
17896583
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67117H
117H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17816593
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67128H
128H
39.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17806593
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67119H
119H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17896593
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67131H
131H
39.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866613
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67134H
134H
41.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17816533
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67130H
130H
39.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17846583
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67113H
113H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866563
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67116H
116H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17876613
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67120H
120H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17876583
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67111H
111H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17816603
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67132H
132H
39.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17856563
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67125H
125H
39.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866593
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67115H
115H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17886593
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67133H
133H
41.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17876513
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67126H
126H
39.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17896443
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67114H
114H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17806493
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67112H
112H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17886493
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67127H
127H
39.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866493
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67118H
118H
42.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17826513
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VEE GEE
67129H
129H
39.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Approx. Length: 330 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer
Glas
15.5°C (60°F)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer