Learn More
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
The ASTM Specific Gravity hydrometer is manufactured to the specifications of the American Society for Testing and Materials.
Marke: VEE GEE 67132H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Approx. Length: 330 mm
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer | |
0.001 | |
ASTM Specific Gravity Hydrometer, ASTM 132H, 1.350 to 1.400 | |
1.350 to 1.400 |
132H | |
26 cm | |
Glas | |
15.5°C (60°F) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer > ASTM Number: 132H
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur