Learn More
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
The ASTM Specific Gravity hydrometer is manufactured to the specifications of the American Society for Testing and Materials.
Marke:  VEE GEE 67118H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17866493
  • 42.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Approx. Length: 330 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer
0.0005
ASTM Specific Gravity Hydrometer, ASTM 118H, 1.350 to 1.400
1.350 to 1.400
118H
33 cm
Glas
15.5°C (60°F)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer > ASTM Number: 118H