Learn More
ASTM (ASTM D6045, D1500) Farbreferenzstandard
ASTM-Farbreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
194.00 CHF - 208.00 CHF
Produktcode | Marke | dimColor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimColor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16040152
|
Paragon Scientific
134000 |
N/A | |||||||
16050152
|
Paragon Scientific
134010 |
N/A | |||||||
16060152
|
Paragon Scientific
134020 |
N/A | |||||||
16070152
|
Paragon Scientific
134030 |
N/A | |||||||
16050162
|
Paragon Scientific
134290 |
N/A | |||||||
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
- 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
- 18 Monate haltbar
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
500 mL | |
ASTM Farbe 1 |
Sicherheit und Handhabung
- ASTM Colour Reference Standard
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil
Nennwerte angegeben