Learn More
ASTM (ASTM D6045, D1500) Farbreferenzstandard
ASTM-Farbreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
Marke: Paragon Scientific 134020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
- 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
- 18 Monate haltbar
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
500 mL | |
ASTM Farbe 5 |
Nennwerte angegeben