Learn More
ASTM (ASTM D6045, D1500) Farbreferenzstandard
ASTM-Farbreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
Brand: Paragon Scientific 134010
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
- 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
- 18 Monate haltbar
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Hergestellt in Großbritannien
Specifications
500 mL | |
ASTM Farbe 3 |
Nennwerte angegeben