Learn More
Fisherbrand™ Aspiration Basic System, comfortable operation, fr
Zum Ansaugen nicht entflammbarer chemischer, biologischer und medizinischer Flüssigkeiten. Das Fisherbrand™ Basis-Absaugsystem ist ein kompaktes und tragbares Gerät mit einer integrierten strapazierfähigen Membranpumpe. Die Flüssigkeiten können leicht und sehr präzise von Objektträgern, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Zellkulturgefäßen und ähnlichen Behältern entfernt werden.
Marke: Fisherbrand™ 112037-08
Beschreibung
Chemikalienbeständige ölfreie Ansaugstation für präzises und bequemes Ansaugen und Entsorgen von Flüssigkeiten bei Anwendungen in Biochemie, Mikrobiologie und Zellkulturtechnologien- 150 mbar Endvakuum
- 15 l/min freie Luftverdrängung
- Hervorragende chemikalienbeständige Membranpumpe mit langer Lebensdauer
- 4 l-PP-Auffangbehälter, autoklavierbar, mit automatischer Strömungsabschaltung
- In Reihe geschalteter hydrophober Filter
- Schnell anschließbare Schlauchverbindungsstücke mit automatischen Absperrventilen
- Saugschlauch mit 5 mm Innendurchmesser für die Verbindung zu Ihrem eigenen Pipettierer
- 90-260 V, 50/60 Hz mit Schuko & UK-Kabeln
- Maße (L x B x H), mm: 357 x 145 x 277
- 7kg
- Leicht, kompakt, tragbar, chemische Anwendungen
Spezifikation
150 mbar | |
90/260 V 50/60 Hz mit Schuko- und UK-Stecker | |
7 kg |
|
|
357 x 145 x 277 mm | |
15 l/min |