Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium
CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Kulturmedium
Marke:  Gibco™ A4124003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16376572
  • 6600.00 CHF / 20 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium, das für die rekombinante lentivirale Vektorproduktion validiert wurde
  • Unterstützt Suspensionskulturen mit hoher Zelldichte für CTS™ Virusproduktionszellen (HEKF293F-abgeleitete Zellen)
  • Geeignet für die präklinische, klinische und kommerzielle transiente Transfektion und lentivirale Produktion bei Verwendung mit dem CTS™ LV-MAX™ Transfektionskit
  • Wird strengen QK-Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es für die Herstellung von Zell- und Gentherapie-Anwendungen geeignet ist.
  • Kann für andere rekombinante virale Vektorproduktion mit einem HEK293-Medium verwendet werden
  • Unterstützt CTS™ Virusproduktionszellen, um Dichten von über 1 × 107 Zellen/ml bei minimaler Zellverklumpung zu erreichen
  • Ermöglicht hohe virale Titer von bis zu 1 × 108 TU/ml (unkonzentrierte lentivirale Vektoren–GFP)
  • Skalierbares Protokoll für 96-Deep-Well-Blöcke, Kolben und Bioreaktoren
  • Zulassungskonformes Medium, das gemäß cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR, Teil 820, hergestellt und nach ISO 13485 zertifiziert wurde. Drug Master File und Regulatory Support File auf Anfrage erhältlich
  • Formuliert mit GlutaMAX™-I Reagenz
  • Gebrauchsfertig, ohne dass Zusätze erforderlich sind
  • Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit
  • Enthält keine Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs
  • Nicht empfohlen für adhärente Zellkulturen
  • Die Formulierung dieses Produkts ist identisch mit dem LV-MAX™ Produktionsmedium mit Forschungsgütegrad, das CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium ist jedoch für klinische und kommerzielle therapeutische Anwendungen validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern und vor Licht schützen. Versand bei Umgebungstemperatur.
HEK293
Flüssig
Steril gefiltert
LV Production
20 L
Viral Production Cells
Animal Origin-free
Produktionsmedium
BPC
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Umgebungstemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2482248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Chargennummer2618048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Chargennummer2618049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Chargennummer2616965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Chargennummer2617894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA4124002,A4124003,A4124001
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Produktionsmedium > 20 l
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.