Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
GREENER_CHOICE
Diese Pipettenspitzen mit Barriere und verlängerter Länge verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 2780
87.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10142721
  • 116.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
  • Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
  • Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe bei einer Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang: zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gel-Befüllung: geeignet für das Einfüllen von Acrylamid- oder Agarosegelen
Genomisch mit weiter Öffnung: für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest: für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen ermöglichen präzise und konsistente Pipettierung mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson PIPETMAN™ Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Pipetten geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ART 50U, gefiltert, steril, Gestell mit abnehmbarem Deckel
Gefiltert
ART 50U
5,2cm
Abnehmbares Deckelgestell
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Steril & PCR-fähig
50 μl
Steril
2,06 in.
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Ergonomie
ART
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere > ART™ Extralange Pipettenspitzen mit Barriere; Volumen:50 μl; Spitzenmodell:ART 50U; Spitzenart:MicroPoint; Sterilität:Steril; Packungsgröße:Karton mit 5er-Packungen von je 10 Gestellen mit 96 Spitzen (insgesamt 4.800 Spitzen)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.