Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Spezialpipettenspitzen mit Barriere
Diese Spezialpipettenspitzen verschließen sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten und gewährleisten so ein genaues und einheitliches Pipettieren.
Marke: Thermo Scientific™ 2350
70.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettieren Sie genau und konsistent mit Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Spezialpipettenspitzen, die die Pipette bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen und diese in der Barriere einschließen. ART Barriere-Spezialpipettenspitzen helfen beim Pipettieren in einer Vielzahl von Anwendungen. Extra lange Thermo Scientific™ REACH™ Spitzen bieten zusätzliche Kontaminationskontrolle.
Merkmale:
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen
- Steril, nicht-steril und in verschiedenen Verpackungsoptionen erhältlich
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche
Konzipiert als Pipettierhilfe für eine Vielzahl von Anwendungen:
Extra lang zur Vermeidung von Kontamination, da der Pipettenschaft nicht in das Probengefäß gerät
Gelbeladung zum Einfüllen von Acrylamid- oder Agarose-Gelen
Breite Genomöffnung für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und anderen viskose Stoffe
Lösungsmittelfest für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Kompatibel mit:
SoftFit™ Pipettenspitzen bieten präzises und konsistentes Pipettieren mit Mehrkanalpipetten
Ergonomische Pipettenspitzen sind für Gilson Pipetteman™-Pipetten und Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus-Pipetten geeignet
Spezifikation
20 μl | |
ART 20 ERGO-F | |
5.08 cm | |
Racks | |
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus | |
Steril & PCR-fähig |
Steril | |
2 in. | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Ergonomie | |
ART |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
87Stunden
23Minuten
25Sekunden
18