Learn More
Phytohämagglutinin-Analysereagenz
Vereinfachen Sie zytogene Untersuchungen von Chromosomen durch Stimulation der mitotischen Teilung von Lymphozyten mit diesem Reagenz.
Marke: Thermo Scientific Oxoid R30852701
137.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vereinfachen Sie zytogene Untersuchungen von Chromosomen durch Stimulation der mitotischen Teilung von Lymphozyten, die in einem Zellkultursystem mit dem Thermo Scientific™ Remel™ Phytohämagglutinin-Analysereagenz gehalten werden. Phytohämagglutinin (PHA) ist eine universell wirksame und praktische Stimulanz für Lymphozyten aus vielen Tierarten. Die verbreitete Verwendung von Kulturen aus peripherem Blut als Methode der Chromosomenanalyse ist weitgehend auf diese Eigenschaft zurückzuführen.
Verwenden Sie das Remel Phytohämagglutinin zur Stimulation der mitotischen Teilung von Lymphozyten, die in einem Zellkultursystem gehalten werden, und vereinfachen Sie damit zytogene Untersuchungen von Chromosomen.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
1 Flasche Phytohämagglutinin (Analysereagenz) | |
Tier |
Phytohämagglutinin (Analysereagenz) | |
PHA | |
5 mL |