Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen mit geringer Retention
Speziell zur Verhinderung der Probenretention in der Pipettenspitze konzipiert.
141.00 CHF - 263.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Transparent |
Format | Racks |
Produktlinie | ART |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10530492
|
Thermo Scientific™
2139-05 |
ART 10, gefiltert, steril, Gestell | 10 μl | Geringe Retention, Micropoint | Sterile & PCR Ready |
141.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10540492
|
Thermo Scientific™
2140-05 |
ART 10 REACH, gefiltert, steril, Gestell | 10 μl | Geringe Retention, Micropoint, Extra lang | Sterile & PCR Ready |
187.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10048471
|
Thermo Scientific™
2139F-05 |
ART SolventSafe 10F, gefiltert, steril, Gestell | 10 μl | Geringe Retention, Micropoint | Sterile & PCR Ready |
162.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10251772
|
Thermo Scientific™
2149P-05 |
ART 20P, gefiltert, steril, Gestell | 20 μl | Geringe Retention, Micropoint | Sterile & PCR Ready |
186.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10314042
|
Thermo Scientific™
2065E-05 |
ART 100E, gefiltert, steril, Gestell | 100 μl | Geringe Retention, Micropoint |
263.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10333322
|
Thermo Scientific™
2069-05 |
ART 200, gefiltert, steril, Gestell | 200 μl | Geringe Retention, Micropoint | Steril und PCR-fähig |
236.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11535454
|
Thermo Scientific™
2279-05 |
ART 1000, gefiltert, steril, Gestell | 1000 μ l | Geringe Retention, Ergonomie | Sterile & PCR Ready |
230.00 CHF
800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen mit geringer Retention verhindern die Haftung der Probe in der Pipettenspitze.
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Die Spitzen dichten bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten ab
- Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Gefiltert | |
Transparent | |
ART |
Steril | |
Racks |