Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere
GREENER_CHOICE
Eliminieren der Probenretention mit diesen speziell entwickelten Pipettenspitzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 2069-05
80.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10333322
  • 239.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die speziell für die Vermeidung von Probenrückständen in der Pipettenspitze entwickelt wurden.
  • Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
  • Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
  • Die Spitzen dichten bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten ab
  • Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ART 200, gefiltert, steril, Gestell
Gefiltert
klar
ART 200
Racks
Gestell, 10 x 96
Steril & PCR-fähig
200 μl
Steril
Nicht autoklavierbar
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin
Geringe Retention, Micro Point
ART
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere > ART 200, 200 μl