Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen mit geringer Retention und Barriere
Eliminieren der Probenretention mit diesen speziell entwickelten Pipettenspitzen.
Marke: Thermo Scientific™ 2140-05
80.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen, die speziell für die Vermeidung von Probenrückständen in der Pipettenspitze entwickelt wurden.
- Die äußerst hydrophobe Innenfläche erhöht Probenreproduzierbarkeit und Probengenauigkeit
- Bei durchsichtigen Spitzen ist die Probe in der Spitze sichtbar
- Die Spitzen dichten bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten ab
- Zertifiziert RNase-, DNase-, ATP, Endotoxin- und Pyrogen-frei
Spezifikation
ART 10 REACH, gefiltert, steril, Gestell | |
Gefiltert | |
klar | |
1.71 Zoll | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, PCR-Inhibitoren und Endotoxin | |
Geringe Retention, Extra lang, Micro Point | |
Universelle Passform | |
Steril & PCR-fähig |
10 μl | |
Steril | |
ART 10 REACH | |
4.33 cm | |
Racks | |
Gestell, 10 x 96 | |
ART |