Learn More
Sartorius arium™ Mini UV-Lampe (185 ∣ 254 nm)
Für den Einsatz mit arium mini- und arium mini plus Reinstwassersystemen
Marke: Sartorius H2O-CEL1
233.04 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reinstwasser, TOC-frei
- Horizontale Installation, optimierter Temperaturgradient
- Effektive Zersetzung organischer Verbindungen
- Verhindert das Wachstum von Mikroorganismen
- Einfaches Austauschen
Spezifikation
UV-Lampe | |
arium mini und arium mini plus Reinstwassersysteme | |
185/254 nm |