Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3100610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
- Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
- Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Spezifikation
BFR XV, FDA 177.2600, DAB 10, Ph Eur.2. Ausgabe | |
Silikon | |
25 m | |
Peristaltikpumpen | |
1 Rolle | |
60 (Shore A ± 5) |
6 mm | |
10 mm | |
2 mm | |
–60 bis 200 °C | |
Transparent | |
200 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche > ID:6mm; AD:10mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur