Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 18-400-Gewinde, Glas, transparent
Für Lagerzwecke.
Marke:  Fisherbrand™ 18 09 1704
40.76 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10023672
  • 42.90 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glas der 1. hydrolytischen Klasse
  • Durchsichtig
  • Flacher Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
Lagerung
CleanPack, Polypropylen-Box
16 ml
71 mm
ND18
20.6 mm
17.4 ml
Schraube
800 μl
Flachboden
100
Nein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 18-400-Gewinde, Glas, transparent > 71 ml; 16 mm Höhe