Learn More
Sartorius arium™ mini Kompakte Reinstwassersysteme
Die kompakten arium mini Reinstwassersysteme sind für eine Wasserqualität gemäß ASTM-Typ 1 konzipiert. Die Standardausführung des arium mini ist von einem permanent installierten Wasserhahn abhängig.
3555.00 CHF - 4260.00 CHF
Spezifikation
Bakterieller Gehalt | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
---|---|
Tägliche Abgabe | 100 L |
Endotoxin-Konzentration | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
Feedwater Connector | 3/8 in. |
Speisewasserüberwachung | No |
Produktcode | Marke | TOC (Total Organic Carbon) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | TOC (Total Organic Carbon) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15565153
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-MM-UV-T |
<5 ppb |
4260.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15555153
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-MM-T |
<10 ppb |
3555.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einfacher Beutelaustausch in weniger als 5 min
- Kein Gebrauch von Reinigungsmitteln nötig
- Optimierte Reinheit aufgrund des geschlossenen Systems, Vermeidung eines dauerhaften Biofilms
- Intuitive Menüführung mit hochqualitativem Touchdisplay aus Glas, entwickelt durch Kundenbefragung
- Kleine Stellfläche mit einer Breite von 28 cm (11 in )
- Volumendosierung ab 50 ml
- Für allgemeine und analytische Anwendungen des täglichen Bedarfs<10L
- Speisewasser wird dem System durch den mitgelieferten Behälter zugeführt, der mit vorbehandeltem Wasser befüllt ist
Spezifikation
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
1 l/min | |
No | |
Wasseraufbereitungssystem | |
100/240 V |
100 L | |
3/8 in. | |
Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI | |
Typ 1 | |
18,2 Mohm.cm bei 25 °C | |
Arbeitsfläche |