Learn More
Sartorius arium™ mini Kompakte Reinstwassersysteme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die kompakten arium mini Reinstwassersysteme sind für eine Wasserqualität gemäß ASTM-Typ 1 konzipiert. Die Standardausführung des arium mini ist von einem permanent installierten Wasserhahn abhängig.
Marke:  Sartorius H2O-MM-T
3463.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15555153
  • 3555.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
  • Einfacher Beutelaustausch in weniger als 5 min
  • Kein Gebrauch von Reinigungsmitteln nötig
  • Optimierte Reinheit aufgrund des geschlossenen Systems, Vermeidung eines dauerhaften Biofilms
  • Intuitive Menüführung mit hochqualitativem Touchdisplay aus Glas, entwickelt durch Kundenbefragung
  • Kleine Stellfläche mit einer Breite von 28 cm (11 in )
  • Volumendosierung ab 50 ml
  • Für allgemeine und analytische Anwendungen des täglichen Bedarfs<10L
  • Speisewasser wird dem System durch den mitgelieferten Behälter zugeführt, der mit vorbehandeltem Wasser befüllt ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
arium™ mini Ultrapure Reinstwassersystem
100 L
3/8 in.
Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI
Typ 1
18,2 Mohm.cm bei 25 °C
<10 ppb
Netzkabel
100/240 V
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
No
1 l/min
No
<10 ppb (<5 ppb with a dual wavelength UV lamp )
Wasseraufbereitungssystem
Arbeitsfläche
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius arium™ mini Kompakte Reinstwassersysteme > Flussrate:(1 l/min)