Learn More
Sartorius arium™ mini Kompakte Reinstwassersysteme
Die kompakten arium mini Reinstwassersysteme sind für eine Wasserqualität gemäß ASTM-Typ 1 konzipiert. Die Standardausführung des arium mini ist von einem permanent installierten Wasserhahn abhängig.
Marke: Sartorius H2O-MM-UV-T
4150.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfacher Beutelaustausch in weniger als 5 min
- Kein Gebrauch von Reinigungsmitteln nötig
- Optimierte Reinheit aufgrund des geschlossenen Systems, Vermeidung eines dauerhaften Biofilms
- Intuitive Menüführung mit hochqualitativem Touchdisplay aus Glas, entwickelt durch Kundenbefragung
- Kleine Stellfläche mit einer Breite von 28 cm (11 in )
- Volumendosierung ab 50 ml
- Für allgemeine und analytische Anwendungen des täglichen Bedarfs<10L
- Speisewasser wird dem System durch den mitgelieferten Behälter zugeführt, der mit vorbehandeltem Wasser befüllt ist
Spezifikation
Arium™ mini mit UV-Lampe UltraPure Reinstwasserassersystem | |
100 L | |
3/8 in. | |
Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI | |
Typ 1 | |
18,2 Mohm.cm bei 25 °C | |
<5 ppb | |
Integrierte UV-Lampe (185/254 nm), Netzkabel | |
100/240 V |
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
1 l/min | |
No | |
< 5 ppb | |
Wasseraufbereitungssystem | |
Arbeitsfläche |