Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Heizung Magnetrührer
Fortschrittlicher digitaler Heizplattenrührer mit Zeitschaltuhr, Autoverse, CerAlTopTM Platte für erstklassige Thermoregulationsleistung und maximale Sicherheit.
687.00 CHF - 826.00 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial | CerAlTop:Eine Aluminiumlegierung, die mit einer Keramikschicht beschichtet ist |
---|---|
Spannung | 230 V |
Temperatur (metrisch) | Raumtemperatur bis 370 °C |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anzahl Positionen | 1 |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16605452
|
Velp Scientifica™
SA20500460 |
Temperaturfühler |
704.08 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16615452
|
Velp Scientifica™
SD20500460 |
Temperaturfühler, Stützstange, Klemme |
687.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16458395
|
Velp Scientifica™
SB20500460 |
AREX-6 Digital PRO Heizplattenrührer, Stativstab und VTF Thermoregulator Fuzzy Logic |
826.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Unabhängige Sicherheitskreise schützen das Gerät bei Übertemperatur
- Die Hitze wird durch Antippen des Knopfes aktiviert, um unbeabsichtigtes Aufheizen zu verhindern
- Das Hot-Top-Warnsystem verhindert ein mögliches Verbrennen
- Einstellbare Temperaturgrenze
- Der Sondenalarm stoppt die Heizfunktion, wenn er erkennt, dass die Sonde nicht in das Medium eingetaucht ist
- Feststelltaste, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu verhindern
- Widerstandsfähiges Druckguss-Gehäuse (IP 42) für maximalen Schutz des inneren Geräteteils.
- Die schnell aufheizbare CerAlTopTM Platte ist chemikalienbeständig und kratzfest und gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Die Rührgeschwindigkeit steigt sanft an, um Verschüttungen zu vermeiden
- Die optionale und maßgeschneiderte Silikonschutzhülle schützt den Rührer vor verschütteten Flüssigkeiten
- Entwickelt für die längste Lebensdauer und mit 3 Jahren Garantie
- Durch PID-Software gesteuerte Thermoregulation für schnelle, genaue und konstante Temperaturregelung
- Maximale Temperaturregelgenauigkeit bis 370 °C.
- Präzise Temperatureinstellung mit einer Auflösung von 1 °C.
- Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor, der mit einer Drehzahl von 30 bis 1700 U/min rühren kann (in Schritten von 5 U/min)
- Die Drehmoment-Kompensationstechnologie SpeedServoTM hält die Drehzahl bei Veränderung der Viskosität konstant
- Der Alnico-Magnet bietet eine hochmoderne Magnetkupplung und garantiert ein hervorragendes peripheres Umrühren
- Die Symbole und das Display sorgen dafür, dass der Anwender stets eine klare Anzeige der Arbeitsbedingungen erhält
- Das umfangreiche erweiterte Menü ermöglicht es dem Anwender, den Heizplattenrührer mit der am besten geeigneten Einstellung für jedes Labor zu konfigurieren
- Integrierter Timer für unbeaufsichtigten Betrieb
- Automatische Umkehroption der Rührrichtung für eine verbesserte Kinetik
- Der MultiAluBlockTM und der neue MonoAluBlockTM ermöglichen die Durchführung zahlreicher Reaktionen und sparen Zeit und Platz auf dem Labortisch
- Das neue Hemisphären-Schüssel -Set kann Ölbäder und Mäntel ersetzen, um sauberere und sicherere Reaktionen mit Rundkolben zu erreichen
- PTFE-Sicherheitsabdeckungen minimieren die thermische Dispersion und erhöhen die Sicherheit
Spezifikation
CerAlTop:Eine Aluminiumlegierung, die mit einer Keramikschicht beschichtet ist | |
Raumtemperatur bis 370 °C | |
1 | |
Digital |
230 V | |
50/60 Hz | |
30 bis 1700 U/min |