Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Heizung Magnetrührer
Fortschrittlicher digitaler Heizplattenrührer mit Zeitschaltuhr, Autoverse, CerAlTopTM Platte für erstklassige Thermoregulationsleistung und maximale Sicherheit.
Marke:  Velp Scientifica™ SD20500460
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16615452
  • 687.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unabhängige Sicherheitskreise schützen das Gerät bei Übertemperatur
  • Die Hitze wird durch Antippen des Knopfes aktiviert, um unbeabsichtigtes Aufheizen zu verhindern
  • Das Hot-Top-Warnsystem verhindert ein mögliches Verbrennen
  • Einstellbare Temperaturgrenze
  • Der Sondenalarm stoppt die Heizfunktion, wenn er erkennt, dass die Sonde nicht in das Medium eingetaucht ist
  • Feststelltaste, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu verhindern
  • Widerstandsfähiges Druckguss-Gehäuse (IP 42) für maximalen Schutz des inneren Geräteteils.
  • Die schnell aufheizbare CerAlTopTM Platte ist chemikalienbeständig und kratzfest und gewährleistet eine lange Lebensdauer
  • Die Rührgeschwindigkeit steigt sanft an, um Verschüttungen zu vermeiden
  • Die optionale und maßgeschneiderte Silikonschutzhülle schützt den Rührer vor verschütteten Flüssigkeiten
  • Entwickelt für die längste Lebensdauer und mit 3 Jahren Garantie
  • Durch PID-Software gesteuerte Thermoregulation für schnelle, genaue und konstante Temperaturregelung
  • Maximale Temperaturregelgenauigkeit bis 370 °C.
  • Präzise Temperatureinstellung mit einer Auflösung von 1 °C.
  • Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor, der mit einer Drehzahl von 30 bis 1700 U/min rühren kann (in Schritten von 5 U/min)
  • Die Drehmoment-Kompensationstechnologie SpeedServoTM hält die Drehzahl bei Veränderung der Viskosität konstant
  • Der Alnico-Magnet bietet eine hochmoderne Magnetkupplung und garantiert ein hervorragendes peripheres Umrühren
  • Die Symbole und das Display sorgen dafür, dass der Anwender stets eine klare Anzeige der Arbeitsbedingungen erhält
  • Das umfangreiche erweiterte Menü ermöglicht es dem Anwender, den Heizplattenrührer mit der am besten geeigneten Einstellung für jedes Labor zu konfigurieren
  • Integrierter Timer für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Automatische Umkehroption der Rührrichtung für eine verbesserte Kinetik
  • Der MultiAluBlockTM und der neue MonoAluBlockTM ermöglichen die Durchführung zahlreicher Reaktionen und sparen Zeit und Platz auf dem Labortisch
  • Das neue Hemisphären-Schüssel -Set kann Ölbäder und Mäntel ersetzen, um sauberere und sicherere Reaktionen mit Rundkolben zu erreichen
  • PTFE-Sicherheitsabdeckungen minimieren die thermische Dispersion und erhöhen die Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
CerAlTop:Eine Aluminiumlegierung, die mit einer Keramikschicht beschichtet ist
Temperaturfühler, Stützstange, Klemme
Kunststoff, Metall
Raumtemperatur bis 370 °C
5,7 lb. (ohne Zubehör)
Rechteck
EU/UK
30 bis 1700 U/min
230 V
Sicherheitskreise, Warnleuchte bei , Sondenalarm, Feststelltaste und PTFE-Sicherheitsabdeckungen
Digital
50/60 Hz
2,6 kg (ohne Zubehör)
20 L
1
Digital
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Heizung Magnetrührer > Temperatursonde, Stützstange, Klemme