Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Heizung Magnetrührer
Fortschrittlicher digitaler Heizplattenrührer mit Zeitschaltuhr, Autoverse, CerAlTopTM Platte für erstklassige Thermoregulationsleistung und maximale Sicherheit.
Marke: Velp Scientifica™ SA20500460
509.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Unabhängige Sicherheitskreise schützen das Gerät bei Übertemperatur
- Die Hitze wird durch Antippen des Knopfes aktiviert, um unbeabsichtigtes Aufheizen zu verhindern
- Das Hot-Top-Warnsystem verhindert ein mögliches Verbrennen
- Einstellbare Temperaturgrenze
- Der Sondenalarm stoppt die Heizfunktion, wenn er erkennt, dass die Sonde nicht in das Medium eingetaucht ist
- Feststelltaste, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu verhindern
- Widerstandsfähiges Druckguss-Gehäuse (IP 42) für maximalen Schutz des inneren Geräteteils.
- Die schnell aufheizbare CerAlTopTM Platte ist chemikalienbeständig und kratzfest und gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Die Rührgeschwindigkeit steigt sanft an, um Verschüttungen zu vermeiden
- Die optionale und maßgeschneiderte Silikonschutzhülle schützt den Rührer vor verschütteten Flüssigkeiten
- Entwickelt für die längste Lebensdauer und mit 3 Jahren Garantie
- Durch PID-Software gesteuerte Thermoregulation für schnelle, genaue und konstante Temperaturregelung
- Maximale Temperaturregelgenauigkeit bis 370 °C.
- Präzise Temperatureinstellung mit einer Auflösung von 1 °C.
- Extrem leistungsstarker bürstenloser Motor, der mit einer Drehzahl von 30 bis 1700 U/min rühren kann (in Schritten von 5 U/min)
- Die Drehmoment-Kompensationstechnologie SpeedServoTM hält die Drehzahl bei Veränderung der Viskosität konstant
- Der Alnico-Magnet bietet eine hochmoderne Magnetkupplung und garantiert ein hervorragendes peripheres Umrühren
- Die Symbole und das Display sorgen dafür, dass der Anwender stets eine klare Anzeige der Arbeitsbedingungen erhält
- Das umfangreiche erweiterte Menü ermöglicht es dem Anwender, den Heizplattenrührer mit der am besten geeigneten Einstellung für jedes Labor zu konfigurieren
- Integrierter Timer für unbeaufsichtigten Betrieb
- Automatische Umkehroption der Rührrichtung für eine verbesserte Kinetik
- Der MultiAluBlockTM und der neue MonoAluBlockTM ermöglichen die Durchführung zahlreicher Reaktionen und sparen Zeit und Platz auf dem Labortisch
- Das neue Hemisphären-Schüssel -Set kann Ölbäder und Mäntel ersetzen, um sauberere und sicherere Reaktionen mit Rundkolben zu erreichen
- PTFE-Sicherheitsabdeckungen minimieren die thermische Dispersion und erhöhen die Sicherheit
Spezifikation
CerAlTop:Eine Aluminiumlegierung, die mit einer Keramikschicht beschichtet ist | |
Temperaturfühler | |
Kunststoff, Metall | |
Raumtemperatur bis 370 °C | |
5,7 lb. (ohne Zubehör) | |
Rechteck | |
EU/UK | |
30 bis 1700 U/min |
230 V | |
Sicherheitskreise, Warnleuchte bei , Sondenalarm, Feststelltaste und PTFE-Sicherheitsabdeckungen | |
Digital | |
50/60 Hz | |
2,6 kg (ohne Zubehör) | |
20 L | |
1 | |
Digital |