Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific Aquasil C18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
447.00 CHF - 532.00 CHF
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 12%
pH 2 bis 8
Länge (metrisch) 10 mm
Porengröße 100Å
Oberfläche 310
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10783877
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77503-012101
2.1 mm 10 mm 3 μm
532.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10330885
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77503-013001
3 mm 10 mm 3 μm
532.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11502851
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
77503-014001
4 mm 10 mm 3 μm
532.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10095884
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-012101
2.1 mm 10 mm 5 μm
447.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10390925
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-013001
3 mm 10 mm 5 μm
480.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10126634
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77505-014001
4 mm 10 mm 5 μm
448.00 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Aquasil C18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
  • Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
  • Thermo Scientific polar endcapped C18-Phase
  • Alternative Selektivität im Vergleich zu herkömmlichen C18-Phasen
  • Retention polarer Verbindungen
  • Kompatibel mit rein wässrigen mobilen Phasen
Spezifikation
Spezifikation
12%
10 mm
310
Ja
2 bis 8
100Å
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
L1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Vorsäulenkartuschen