Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific Aquasil C18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke: Thermo Scientific™ 77505-014001
444.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Aquasil C18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Die 10 mm Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direktanschluss und eigenständige Halter Ã' Thermo Scientific C18 Phase mit Polar-Endkappe
- Bietet eine alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
- Retention von polaren Verbindungen
- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
Spezifikation
12% | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
Ja |
2 bis 8 | |
10 mm | |
310 | |
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter | |
L1 |