Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific Aquasil C18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke:  Thermo Scientific™ 77505-013001
477.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10390925
  • 480.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific Aquasil C18 Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
  • Die 10 mm Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direktanschluss und eigenständige Halter Ã' Thermo Scientific C18 Phase mit Polar-Endkappe
  • Bietet eine alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Retention von polaren Verbindungen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12%
5 μm
100Å
3 mm
Ja
2 bis 8
10 mm
310
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
L1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Vorsäulenkartuschen > Partikelgröße:5 μm; 10 x 3,0mm (L x ID)