Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transkriptase (200 U/μl)
Eine höchst thermostabile, hochprozessive reverse Transkriptase ohne RNase H-Aktivität.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0753
921.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13243159
  • 1228.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Maxima H Minus Reverse Transkriptase, 4x 10.000 Einheiten (200 E/μl)
• 5X-RT-Puffer
Lagerung bei –20 °C.
Hoch
Reverse Transkription
4 x 10.000 Einheiten
Keine
200 U/μl
Separate Komponenten
Bis 20 kb
Rörchen
15 bis 30 min
50 °C bis 55 °C
Maxima H Minus
Trockeneis
cDNA (Erststrang)
Reverse Transkription
RNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2884204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0753
Chargennummer2890491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0753
Chargennummer2918651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0753
Chargennummer2918802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0753
Chargennummer3088996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberEP0753
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transkriptase (200 U/μl) > 4 x 10.000 U