Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Master Mix für schnelle PCR (2x), ohne AmpErase™ UNG
TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix enthält alle Komponenten für überlegene Echtzeit-qPCR-Anwendungen, außer Template und Primer.
504.00 CHF - 10270.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | AmpliTaq DNA-Polymerase |
Benötigt:
Template und Primer
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10311135
|
Applied Biosystems™
4366072 |
500 Reaktionen |
1138.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10637755
|
Applied Biosystems™
4367846 |
5000 Reaktionen |
10270.00 CHF
50 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10116674
|
Applied Biosystems™
4352042 |
250 Reaktionen |
504.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10575385
|
Applied Biosystems™
4366073 |
1250 Reaktionen |
2665.00 CHF
1250 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10702697
|
Applied Biosystems™
4364103 |
2500 Reaktionen |
5220.00 CHF
1 Set |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Anwenderfreundlichkeit: Alles, was Sie für die TaqMan™ basierte qPCR-Amplifikation und Detektion im Format mit einem Schlauch benötigen. TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix enthält alle Komponenten für überlegene Echtzeit-qPCR-Anwendungen, außer Template und Primer.
- Kompatibilität: TaqMan™ schneller universeller PCR-Mastermix (2X), No Amperase™ UNG ist kompatibel mit TaqMan™ Genexpressionsassays.
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Schnellmodus | |
AmpErase™, TaqMan™ | |
Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse | |
2 X |
Tube | |
qPCR | |
Schnell | |
ROX (vorgemischt) | |
Schneller universaler PCR-Mastermix | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |