Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Master Mix für schnelle PCR (2x), ohne AmpErase™ UNG
TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix enthält alle Komponenten für überlegene Echtzeit-qPCR-Anwendungen, außer Template und Primer.
Marke:  Applied Biosystems™ 4364103
3911.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10702697
  • 5220.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Vorlage und Primer
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit dem Applied Biosystems 7900HT und Fast 7500 Fast Echtzeit-PRC-System erhalten Sie die Ergebnisse für 40 PCR-Zyklen in einem Reaktionsvolumen von 20 µl innerhalb von 40 Minuten.
  • Die optimierte Rezeptur enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, UP, eine hochaufgereinigte DNA-Polymerase für den sofortigen Heißstart, und minimiert die Bildung nicht spezifischer Produkte und ermöglicht die Probenvorbereitung bei Raumtemperatur
  • Ein firmeneigener ROX-Farbstoff als passive interne Referenz zur Normalisierung nicht PCR-bezogener Fluoreszenzschwankungen sorgt für eine hervorragende Präzision bei Applied Biosystems Echtzeit-PCR-Geräten
  • Dieses Einzelröhrchen enthält alles, was für die TaqMan-basierte qPCR-Amplifikation und -Detektion erforderlich ist
  • Der TaqMan Fast Universal PCR-Mastermix enthält alle Komponenten für erstklassige Echtzeit-qPCR-Anwendungen, außer Template und Primer
  • Kompatibel mit TaqMan Genexpressions-Assays
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Master Mix für schnelle PCR (2x), ohne AmpErase™ UNG > 2500 Reaktionen