Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler Master Mix für schnelle PCR (2x), ohne AmpErase™ UNG
TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix enthält alle Komponenten für überlegene Echtzeit-qPCR-Anwendungen, außer Template und Primer.
Marke: Applied Biosystems™ 4367846
9440.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Vorlage und Primer
Beschreibung
- Mit dem Applied Biosystems 7900HT und Fast 7500 Fast Echtzeit-PRC-System erhalten Sie die Ergebnisse für 40 PCR-Zyklen in einem Reaktionsvolumen von 20 µl innerhalb von 40 Minuten.
- Die optimierte Rezeptur enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, UP, eine hochaufgereinigte DNA-Polymerase für den sofortigen Heißstart, und minimiert die Bildung nicht spezifischer Produkte und ermöglicht die Probenvorbereitung bei Raumtemperatur
- Ein firmeneigener ROX-Farbstoff als passive interne Referenz zur Normalisierung nicht PCR-bezogener Fluoreszenzschwankungen sorgt für eine hervorragende Präzision bei Applied Biosystems Echtzeit-PCR-Geräten
- Dieses Einzelröhrchen enthält alles, was für die TaqMan-basierte qPCR-Amplifikation und -Detektion erforderlich ist
- Der TaqMan Fast Universal PCR-Mastermix enthält alle Komponenten für erstklassige Echtzeit-qPCR-Anwendungen, außer Template und Primer
- Kompatibel mit TaqMan Genexpressions-Assays
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
TaqMan™ Fast Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG Kit enthält ein 50 ml-Röhrchen, das für 5000 20 µl PCR-Reaktionen ausreicht. Bei 2–8 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt). |
|
Tube | |
qPCR | |
Schnell | |
ROX (vorgemischt) | |
Schneller universaler PCR-Mastermix | |
Nasseis | |
Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse | |
2 X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Schnellmodus | |
AmpErase™, TaqMan™ | |
5,000 reactions | |
5000 Reaktionen | |
2X | |
5000 Reaktionen | |
20 μl |