Learn More
Apoptose-Aktivator 2, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416839
Verfügbar ab: 11-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Apoptose-Aktivator 2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416839
5 mg
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Artikelnummer. 15416839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65320.#0
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Aktiviert Apoptose in Zellen; zeigt Selektivität für Krebszellen gegenüber normalen Zelllinien
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79183-19-0
Summenformel C15H9Cl2NO2
Synonym 1-[(3,4-Dichlorphenyl)methyl]-1H-indol-2,3-dion
Spezifikation
Beschreibung Orange
Menge 5 mg
Formelmasse 306,14g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Apoptose-Reagenz
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aktiviert Apoptose in Zellen; zeigt Selektivität für Krebszellen gegenüber normalen Zelllinien
InChI-Schlüssel KGRJPLRFGLMQMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(CN2C(=O)C(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1Cl
IUPAC-Name 1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Molekulargewicht (g/mol) 306.14
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ16L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ65320.#0,J65320.MB
ChargennummerX15K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberJ65320.#0
ChargennummerX13J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberJ65320.#0
ChargennummerU30J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberJ65320.#0
ChargennummerU16E038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ65320.#0
Name des Produkts
Apoptose-Aktivator 2, Thermo Scientific Chemicals >