Learn More
Extech PORTABLE CO2 METER 0-5000 PPM
Use the Portable Indoor Air Quality CO2 Meter with built-in RS-232 interface for capturing readings on your PC.
Marke:  Extech 81973-90
Artikelnummer. 12200419
  • 655.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Check air quality in schools, office buildings, greenhouses, and anywhere that high levels of carbon dioxide are generated.
  • Features a maintenance-free NDIR (nondispersive infrared) CO2 sensor, user-programmable audible alarm, backlit LCD, and RS-232 interface.
  • Meter calculates statistical weighted averages of TWA (8 hour time-weighted average) and STEL (15 minutes short term exposure limit).
Spezifikation
Spezifikation
CO2
14°F to 140°F
Audible
Backlit LED
RS-232
Tragbares CO2-Messgerät für die Luftqualität in Innenräumen
-10°bis +60 °C
RS-232
0 bis 5.000 ppm (CO2), 0,0 bis 99,9 % (rF)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Extech PORTABLE CO2 METER 0-5000 PPM > Messbereich:0 bis 5.000 U/min (CO2), 0,0 bis 99,9 % (rF)