Learn More
TFA Dostmann CO2 Monitor AIRCO2NTROL UP Dual Beam
The CO2 monitor AIRCO2NTROL UP Dual Beam measures the CO2 concentration in rooms. Its large display shows the CO2 content of your room air, the temperature and humidity, as well as an extended traffic light indication. Additionally, it stores the maximum and minimum values of the last 24 hours.
Marke:  TFA Dostmann 31.5010.02
Artikelnummer. 17961652
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Carbon Dioxide
Portable Indoor Air Quality CO2 Meter
5 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TFA Dostmann CO2 Monitor AIRCO2NTROL UP Dual Beam > Detectable Analytes: Carbon Dioxide