Learn More
Antimon-Schrot, sphärisch, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll), oxidarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
180.00 CHF - 719.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-36-0 |
---|---|
Summenformel | Sb |
Molekulargewicht (g/mol) | 121.76 |
MDL-Nummer | MFCD00011211 MFCD00134030 |
InChI-Schlüssel | WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german |
PubChem CID | 5354495 |
ChEBI | CHEBI:30304 |
IUPAC-Name | Antimon |
SMILES | [Sb] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11398937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038618.09 |
10 g |
180.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11388937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038618.18 |
50 g |
719.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-36-0 | |
121.76 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
5354495 | |
Antimon |
Sb | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
CHEBI:30304 | |
[Sb] |
Spezifikation
Antimony | |
Low Oxide | |
Silver Gray shot | |
Sb | |
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german | |
[Sb] | |
121.76 | |
CHEBI:30304 |
Silberfarben bis grau | |
7440-36-0 | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00011211 MFCD00134030 | |
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N | |
Antimon | |
5354495 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-146-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC4025000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen