Learn More
Antimon-Schrot, sphärisch, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll), oxidarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388937
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon-Schrot, sphärisch, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll), oxidarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388937
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11388937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038618.18
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-Name Antimon
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Low Oxide
Aussehen Silver Gray shot
Dichte 6.68 g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 50 g
Geruch Geruchsneutral
Name des Produkts
Antimon-Schrot, sphärisch, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll), oxidarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >