Learn More
Antimon-Schrot, sphärisch, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll), oxidarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398937
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon-Schrot, sphärisch, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll), oxidarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398937
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11398937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038618.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-Name Antimon
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Low Oxide
Aussehen Silver Gray shot
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP28L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number038618.18,038618.09
ChargennummerX25K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number038618.18,038618.09
ChargennummerZ08J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number038618.18,038618.09
ChargennummerW11F035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 Catalog Number038619.18,038618.18,038618.09
ChargennummerZ21B063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number038619.18,038618.18,038618.09
Name des Produkts
Antimon-Schrot, sphärisch, 1 bis 5 mm (0.04 bis 0.20 Zoll), oxidarm, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >