Learn More
Antimonstück, polykristallin, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11360759
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimonstück, polykristallin, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360759
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
5 x 50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11360759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010598.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony lump
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
IUPAC-Name Distibyn
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Form Klumpen, polykristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerW19K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Artikelnummer010598.09,010598.18,010598.90
ChargennummerW19K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Artikelnummer010598.09,010598.18,010598.90
ChargennummerQ05K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Artikelnummer010598.09,010598.18,010598.90
ChargennummerQ05K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Artikelnummer010598.09,010598.18,010598.90
ChargennummerN14K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Artikelnummer010598.09,010598.18,010598.90
Name des Produkts
Antimonstück, polykristallin, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >