Learn More
Antimon-Shot, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366078
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon-Shot, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366078
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11366078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011071.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-Name Antimon
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony shot
Namenshinweis 1 to 3mm (0.04 to 0.1 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Form Shot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS13L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2025 Artikelnummer011071.30,011071.09,011071.18
ChargennummerX11K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Artikelnummer011071.30,011071.09,011071.18
ChargennummerY01J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Artikelnummer011071.30,011071.09,011071.18
ChargennummerS08G007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer011071.30,011071.09,011071.18,011075.18
ChargennummerP31I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer011052.02,011052.06,011071.18,011052.03
Name des Produkts
Antimon-Shot, 1 bis 3 mm (0.04 bis 0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >