Learn More
Antimonbarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15450957
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimonbarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450957
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 15450957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000030.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony ingot
CAS 7440-36-0
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Sb
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Menge 1 kg
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
IUPAC-Name Antimon
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Form Ignot
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ14D054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number000030.A1
ChargennummerZ14C032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000030.A1
Chargennummer61000871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000030.A1
ChargennummerD24M13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000030.A1
ChargennummerX31E004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000030.A1
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Antimonbarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >