Learn More
Antimonpentasulfid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15264218
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimonpentasulfid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15264218 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15264218
Marke: Thermo Scientific Acros 330410010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1315-04-4 | S5Sb2 | 403.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-04-4
Summenformel S5Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 403.82
MDL-Nummer MFCD00016321
InChI-Schlüssel PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefelMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16683083
IUPAC-Name [bis(Sulfanyliden)-$l^{5}-stibanyl]sulfanyl-bis(sulfanyliden)-$l^{5}-stiban
SMILES S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony pentasulfide
Menge 1 kg
Strukturformel Sb2S5
Merck Index 15,688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 403.83
Reinheit (%) ≥54% (Sb)
Güte Rein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/07/2022 Catalog Number330410010,330410500,330412500
ChargennummerA0440892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number330410010,330410500,330412500
ChargennummerA0438184 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2022 Catalog Number330410010,330410500,330412500
ChargennummerA0402584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2021 Catalog Number330410010,330410500,330412500
Name des Produkts
Antimonpentasulfid, Thermo Scientific Chemicals >