Learn More
Antimonpentasulfid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274218
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-04-4
Summenformel S5Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 403.82
MDL-Nummer MFCD00016321
InChI-Schlüssel PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
PubChem CID 16683083
IUPAC-Name [bis(Sulfanyliden)-$l^{5}-stibanyl]sulfanyl-bis(sulfanyliden)-$l^{5}-stiban
SMILES S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony pentasulfide
Menge 250 g
Strukturformel Sb2S5
Merck Index 15,688
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 403.83
Reinheit (%) ≥54% (Sb)
Güte Rein