Learn More
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher vereinen die Reinheit und Saugkapazität von Quiltec™ mit der Mikrofaser-Partikelaufnahme von Anticon™ Gold Sorb.
923.00 CHF - 1430.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Material Polyester-Mikrofaser
Beschreibung Flach gestapelt
Kanten Versiegelt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraumanwendungen, die eine hohe Kapazität an Sorptionsmitteln und eine hervorragende Entfernung von Verunreinigungen erfordern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16203972
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
495758-735
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 50 Wischtücher/Beutel, 20 Beutel/Karton Unsteril
1045.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16213972
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
495758-736
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) 25 Wischtücher/Beutel, 40 Beutel/Karton Steril
1430.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16223972
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
495758-737
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 50 Wischtücher/Beutel, 10 Beutel/Karton Unsteril
923.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16233972
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
495758-738
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) 25 Wischtücher/Beutel, 20 Beutel/Karton Steril
1130.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Laminierte, 2-lagige Wischtücher
  • Stärkeres und saugfähigeres Wischtuch
  • Gesteppte Taschen zwischen den Stoffschichten erhöhen die Saugfähigkeit
  • Bei Bedarf können Flüssigkeit leicht auf Oberflächen freigegeben werden
  • Einzigartiges Mikrofaser-Polyestergarn
  • Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
  • Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
  • Gute Lösungsmittelkompatibilität
  • Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Desinfektionsmitteln und Lösungen
  • Versiegelte Kanten reduzieren die Partikel- und Faserbildung und verringern so die Kontaminationsgefahr
Spezifikation
Spezifikation
Wischtuch
Flach gestapelt
Reinraumanwendungen, die eine hohe Kapazität an Sorptionsmitteln und eine hervorragende Entfernung von Verunreinigungen erfordern
Polyester-Mikrofaser
Versiegelt
2-lagig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher