Learn More
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher vereinen die Reinheit und Saugkapazität von Quiltec™ mit der Mikrofaser-Partikelaufnahme von Anticon™ Gold Sorb.
Marke:  Contec™ 495758-737
689.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16223972
  • 923.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Laminierte, 2-lagige Wischtücher
  • Stärkeres und saugfähigeres Wischtuch
  • Gesteppte Taschen zwischen den Stoffschichten erhöhen die Saugfähigkeit
  • Bei Bedarf können Flüssigkeit leicht auf Oberflächen freigegeben werden
  • Einzigartiges Mikrofaser-Polyestergarn
  • Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
  • Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
  • Gute Lösungsmittelkompatibilität
  • Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Desinfektionsmitteln und Lösungen
  • Versiegelte Kanten reduzieren die Partikel- und Faserbildung und verringern so die Kontaminationsgefahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtuch
30,48 cm
30,48 cm
Flach gestapelt
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
50 Wischtücher/Beutel, 10 Beutel/Karton
Unsteril
12 in.
12 in.
Polyester-Mikrofaser
Versiegelt
Reinraumanwendungen, die eine hohe Kapazität an Sorptionsmitteln und eine hervorragende Entfernung von Verunreinigungen erfordern
2-lagig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher > Größe (L x B): 12x12 in (30.48X30.48 cm); Verpackungsmenge: 50 Wischtücher/Beutel, 10 Beutel/Packung