Learn More
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher vereinen die Reinheit und Saugkapazität von Quiltec™ mit der Mikrofaser-Partikelaufnahme von Anticon™ Gold Sorb.
Marke: Contec™ 495758-738
841.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Laminierte, 2-lagige Wischtücher
- Stärkeres und saugfähigeres Wischtuch
- Gesteppte Taschen zwischen den Stoffschichten erhöhen die Saugfähigkeit
- Bei Bedarf können Flüssigkeit leicht auf Oberflächen freigegeben werden
- Einzigartiges Mikrofaser-Polyestergarn
- Mikrofaser sorgt für hervorragende Rückstands- und Partikelentfernung auch im trockenen Zustand
- Hohe Saugfähigkeit und schnelle Absorptionsraten für eine überragende Kontrolle von Verschüttungen
- Gute Lösungsmittelkompatibilität
- Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Desinfektionsmitteln und Lösungen
- Versiegelte Kanten reduzieren die Partikel- und Faserbildung und verringern so die Kontaminationsgefahr
Spezifikation
Wischtuch | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
Flach gestapelt | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
25 Wischtücher/Beutel, 20 Beutel/Karton | |
Steril |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester-Mikrofaser | |
Versiegelt | |
Reinraumanwendungen, die eine hohe Kapazität an Sorptionsmitteln und eine hervorragende Entfernung von Verunreinigungen erfordern | |
2-lagig |
Contec Contamination Control Products for ATMP EU.pdf
DateigrößeVersion: 3.7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wischtücher > Größe (L x B): 12x12 in (30.48X30.48 cm); Verpackungsmenge: 25 Wischtücher/Beutel, 20 Beutel/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur