Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Wischtücher mit versiegelten Kanten, Polyester
Für Anwendungen der ISO-Klasse 3 und 4
Marke: Texwipe™ TX1052
160.55 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Zweilagiges, abgedichtetes Wischtuch mit höchster Saugfähigkeit
- Ideales Wischtuch für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
- Hervorragend geeignet zum Aufnehmen großer Mengen Flüssigkeiten und zum Auftragen von Chemikalien
- Abriebfestes Wischtuch mit weicher, flexibler Fläche
- Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Trocken oder steril erhältlich. Basisgewicht: 185 g/m2.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Wischtücher mit versiegelten Kanten, Polyester > Trockenwischtuch; 12 x 12 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur