Learn More
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 50-100 μg conjugate
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit, 50 – 100 μg Konjugat
Marke: Molecular Probes™ A33088
Beschreibung
Molecular Probes™ Kits für die Antikörperkonjugation zur effizienten Reinigung von Antikörperkonjugaten aus nicht konjugiertem Farbstoff oder Biotin. Dieses spezielle Kit ist für die Aufreinigung von 50 – 100 μg Antikörperkonjugat optimiert. Die Aufreinigung erfolgt mit einer einfach zu montierenden Größenausschluss-Spin-Säule. Jedes Kit enthält ausreichend Material für 5 separate Aufreinigungen und kann auch zur Aufreinigung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht (> 30 kDa) bei der Entfernung von nicht konjugierten Markierungen verwendet werden.Weitere Merkmale dieses Antikörperkonjugat-Aufreinigungskits:
• Aufgereinigtes Konjugat, in ∼45 Minuten gebrauchsfertig, mit ∼15 Minuten Arbeitsaufwand
• Entwickelt für Markierungen mit niedrigem Molekulargewicht (unter 3.000 Da, z. B. Alexa Fluor™ Farbstoffe); nicht geeignet zum Entfernen von nicht konjugierten Markierungen mit hohem Molekulargewicht (> 10 kDa), z. B. bei Enzymen (HRP) oder Proteinen (R-Phycoerythrin)
Weitere Informationen zur Protein- und Antikörpermarkierung
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits für Ihr Ausgangsmaterial und Ihre Versuchsanordnung. Weitere Informationen zu unseren Markierungskits finden Sie unter Kits für die Markierung von Proteinen und Nukleinsäuren im Molecular Probes™ Handbuch oder auf unserer Seite zur Antikörpermarkierung.
Spezifikation
Antikörperkonjugat-Aufreinigungskit | |
5 purifications | |
Lagerung im Kühlschrank (2 – 8 °C). | |
Zentrifugationssäule |