Learn More
Notrax Anti-Stat POP™ 3 Layer ESD Table Liner, Gray
Static dissipative vinyl runner with tri-layer construction and a conductive center for extremely stable load dissipation. Protects sensitive components safe from damaging static shocks.
Marke: Notrax 829C3650GY
Beschreibung
- Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
- Verwenden Sie dieses Zubehör, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
- Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
- Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
- Antistatische Vinylarbeitsfläche zur Ableitung der statischen Ladungen von darauf abgelegten leitenden Gegenständen
- Schützt den Tisch und empfindliche Komponenten vor Beschädigungen durch statische Entladungen
- Glatte Oberfläche, die abriebfest ist und sich einfach mit den empfohlenen Artikeln reinigen lässt
- 057 Mattenreiniger
- Optionales Erdungskabel
- Mikrozellulärer Vinylschaumstoff mit antistatischen Eigenschaften
- Entspricht EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
- Elektrostatische Ladung (Lauftest), entspricht ISO 6356 und EN 1815
Spezifikation
Grau | |
1524 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
50 ft. | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
91 cm |