Learn More
Invitrogen™ Celleste™ 3D-Analysemodul, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz)
Das Celleste 5.0-Bildanalyse-Paket wandelt Bilder in einem optimierten Arbeitsablauf ganz einfach in quantitative Daten um. Das Celleste Image Analysis 3D Analysis Module for Network License visualisiert komplexe 3D-Objekte mithilfe einer geführten Segmentierung, die die Identifizierung und Messungen nach der 3D-Dekonvolution erleichtern.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4918
Artikelnummer. 16608987
  • 8060.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Celleste 5.0-Bildanalyse-Paket wandelt Bilder in einem optimierten Arbeitsablauf ganz einfach in quantitative Daten um. Das Celleste Image Analysis 3D Analysis Module for Network License ermöglicht die Visualisierung komplexer 3D-Objekte mithilfe einer geführten Segmentierung, die die Identifizierung und Messungen nach der 3D-Dekonvolution erleichtert. Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen unserer EVOS-Mikroskope ermöglicht die Celleste Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Bildern und Daten. Für die Verwendung mit diesem Modul ist eine Netzwerkserver-Lizenz erforderlich.
Die Celleste 5.0 Bildanalyse-Software Netzwerklizennz [1] ist ein Bildanalyse-Paket mit allen Funktionen für eine Vielzahl biologischer Anwendungen, z. B. Bildanpassung und -verarbeitung mit manuellen und automatischen Messungen über mehrere Kanäle sowie Segmentierungs- und Klassifizierungswerkzeuge, mit denen Sie Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf in quantitative Daten umwandeln können. Die Celliste 5.0 Bildanalyse-Netzwerkserverlizenz wurde für Umgebungen entwickelt, in denen die Verwendung mehrerer Kopien gewünscht wird. Die Netzwerkserverlizenz gilt für ein Gerät, zusätzliche Lizenzen (Soft License Seats) [2] können jederzeit hinzugefügt werden. Optionale Module für die 2D- und 3D-Dekonvolution, Visualisierung, Analyse und GPU-betriebene Computerverarbeitung ermöglichen Ihnen die Anpassung der Funktionen an Ihre Erfordernisse. Das Celleste 3D-Analysemodul für Netzwerklizenzen hilft bei der Visualisierung komplexer 3D-Objekte mithilfe einer angeleiteten Segmentierung, die die Identifizierung und Messung nach der 3D-Dekonvolution erleichtert. Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen der EVOS-Mikroskope [3] ermöglicht die Celleste 5-Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und das Teilen von Bildern und Daten. Beachten Sie, dass Celliste 5.0 Image Analysis Network Server License für die Verwendung mit einem der Module erforderlich ist. Celliste 5.0 Software mit dem 3D Analysis Module for Network License Module bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:• Optimierte Workflow-Tools zur einfachen Visualisierung und Bearbeitung von Bildern• Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für Segmentierung, Klassifizierung und Quantifizierung von Einzelbildern oder einer Bildergruppe• Automatische Segmentierung von Objekten mit beliebigen 2D-Bildern im Z-Stapel• Nahtlose Ausbreitung von t in Z mit automatisierten oder halbautomatischen Werkzeugen• Automatische Erzeugung von Iso-Oberflächen und Pseudooberflächen• 3D-Zählung einschließlich Co-Lokalisierung• Messung von Punkt-zu-Punkt-Abständen, Flächen und Volumen. Weitere Informationen zu den Dekonvolutionsmodule. Die Dekonvolution ist ein Algorithmus-basierter Prozess, der zur Wiederherstellung eines systematischen Verlusts von Bildkontrast (Unschärfe) verwendet wird, der sich aus der Funktion für die Verteilung von Bildpunkten (PSF) ergibt. Mit den leistungsstarken 2D- und 3D-Wiederherstellungsalgorithmen, die in den Celleste 5-Modulen verfügbar sind, können Sie Ihre Bilder dekonvolvieren um Kontrast und Qualität zu verbessern oder sie im Z-Bereich, über die Zeit und über Kanäle, zu visualisieren. Analysieren Sie dann das resultierende Bild mit einem erweiterten Toolset.[1] Celleste 5.0 Image Analysis Network Server-Lizenz [AMEP4868][2] Celliste Image Analysis Network Seat [AMEP4869]Entdecken Sie die gesamte EVOS-Produktlinie von Bildgebungssystemen, Zubehör und Angeboten [3] [www.thermofisher.com/EVOS] Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Celleste™
EVOS M5000, EVOS M7000 und andere Bildgebungssysteme
1 each
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Celleste™ 3D-Analysemodul, Netzwerklizenz (umfasst einen Platz) >