Beschreibung
Used for determination of carbohydrates Anthrone is used for the determination of carbohydrates. It is used as a general reagent in the colorimetric determination of carbohydrates in yeast and plant extracts. It is involved in organic synthesis. It is utilized for the determination of sugar in body fluids. It finds application as a laxative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anthrone |
Schmelzpunkt | 155°C to 158°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1910173 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,691 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,hot benzene,concentrated sulfuric acid,hot dilute alkali and most organic solvents. Insoluble in water. |
Formelmasse | 194.23 |
Güte | ACS |
Physikalische Form | Kristallin |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L038 | Analysenzertifikat | 03/03/2025 | 030739.22,030739.14 |
U27K002 | Analysenzertifikat | 17/09/2024 | 030739.22,030739.14 |
R20K016 | Analysenzertifikat | 24/05/2024 | 030739.22,030739.14 |
Y27J011 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | 030739.22,030739.14 |
S12J026 | Analysenzertifikat | 20/06/2023 | 030739.22,030739,030739.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Anthrone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 9(10H)-Anthracenone